Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs Kimble™ pour tubes à centrifuger à fond rond
Requis lors de la centrifugation des tubes à centrifuger à fond rond haute résistance Kimble jusqu’à 13 000 x G dans un rotor de 50 ml
99.80€ - 139.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11819913
|
DWK Life Sciences
45550-15 |
Tube à centrifuger à fond rond de 15 ml |
99.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11843825
|
DWK Life Sciences
45550-30_OLD |
Tube à centrifuger à fond rond de 30 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Requis lors de la centrifugation des tubes à centrifuger à fond rond haute résistance Kimble jusqu’à 13 000 x G dans un rotor de 50 ml
- En caoutchouc
Spécification
Caoutchouc |