Learn More
DWK Life Sciences Évaporateur rotatif Brand : Pièges à vapeur de fond
Code produit. 11872923
Change view
Click to view available options
Joint conique standard:
Haut : 24/40, Bas : 24/40
Capacité (métrique):
250 ml
Comprend:
Trous de drainage de 4 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Joint conique standard Capacité (métrique) Comprend unitSize
11872923 Haut : 24/40, Bas : 24/40 250 ml Trous de drainage de 4 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 11872923 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 5702652524
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessory for rotary evaporator trap
  • Square Joint Bead
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 8.45 oz.
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité 8.45 oz., 250 mL
Certifications/Conformité USP Type I and ASTM E438, Class A
À utiliser avec (application) Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator
Hauteur (impériale) 8 in.
Hauteur (métrique) 20.5 cm
Comprend Trous de drainage de 4 mm
Matériau Borosilicate Glass
Type de produit Bottom Vapor Tube Trap
Joint conique standard Haut : 24/40, Bas : 24/40