Learn More
DWK Life Sciences Évaporateur rotatif Brand : Pièges à vapeur de fond
Accessory for rotary evaporator trap
299.88€
Spécification
Certifications/Conformité | USP Type I and ASTM E438, Class A |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Type de produit | Bottom Vapor Tube Trap |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint conique standard | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Joint conique standard | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11872923
|
DWK Life Sciences
5702652524 |
8.45 oz. | 250 mL | Upper: 24/40, Lower: 24/40 | Used when foam is likely to be created and drawn into the condenser of rotary evaporator |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Square Joint Bead
Spécification
USP Type I and ASTM E438, Class A | |
Borosilicate Glass | |
Bottom Vapor Tube Trap |