Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons revêtus de PTFE / de caoutchouc blanc fixés
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
196.00€ - 448.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11813023
|
DWK Life Sciences
60811B12 |
Bouchon à vis | 0.5 dr |
448.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11842963
|
DWK Life Sciences
60811B-2 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 2.16 dr |
231.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11832963
|
DWK Life Sciences
60811B-1 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 1 dr |
196.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11852963
|
DWK Life Sciences
60811B-3 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 3.2 dr |
245.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11862963
|
DWK Life Sciences
60811B-4 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 4.32 dr |
295.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11892943
|
DWK Life Sciences
60811B-5 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 5.4 dr |
196.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11872963
|
DWK Life Sciences
60811B-6 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 6.5 dr |
336.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11882943
|
DWK Life Sciences
60811B10 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 10.82 dr |
253.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11802953
|
DWK Life Sciences
60811B612 |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) | 6.76 dr |
236.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
A | |
Transparent | |
À vis |
PTFE / caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique |