Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ avec bouchons à vis
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
Marque: DWK Life Sciences KC26720-2000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: Bouchons bleus et anneaux de versement
Description
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
- Revêtement en plastique KimCote™
- Grandes ouvertures et bouchons filetés GL 45 pour un accès facile et une étanchéité étroite
- Bouchons bleus et anneaux transparents inclus
- Les pastilles et les échelles de marquage sont faites en émail de céramique blanc durable
Spécification
Bleu | |
Graduations d’échelle métriques inversées | |
2000 ml | |
100 à 2000 ml | |
26,5cm | |
Marquage en émail de céramique blanche | |
160 mm |
PP | |
6,34 in | |
Verre borosilicaté | |
10,43 in | |
Nettoyer les anneaux de versement | |
À vis |