Learn More
DWK Life Sciences Flacons Erlenmeyer Kimble™ KIMAX™ avec bouchons à vis
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
216.00€ - 647.70€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau du bouchon | PP |
Description | Échelle de graduation métrique inversée |
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Bagues anti-gouttes transparentes |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11787979
|
DWK Life Sciences
KC26720-250 |
250 ml |
320.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11797979
|
DWK Life Sciences
KC26720-500 |
500 ml |
371.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717989
|
DWK Life Sciences
KC26720-2000 |
2000 ml |
216.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707989
|
DWK Life Sciences
KC267201000 |
1000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Revêtement en plastique pour une sécurité accrue
- Revêtement en plastique KimCote™
- Grandes ouvertures et bouchons filetés GL 45 pour un accès facile et une étanchéité étroite
- Bouchons bleus et anneaux transparents inclus
- Les pastilles et les échelles de marquage sont faites en émail de céramique blanc durable
Spécification
Bleu | |
Échelle de graduation métrique inversée | |
Bagues anti-gouttes transparentes | |
À vis |
PP | |
Verre borosilicaté | |
Marquage en émail de céramique blanc |