Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration KIMAX™ à embout latéral
À paroi épaisse avec échelle graduée, tubulure latérale, col usiné
Marque: DWK Life Sciences 27060-4000
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- Les tailles 25, 50 et 125 ml conviennent aux microanalyses
- Les tailles 25 et 500 ml sont équipées de connexions pour tuyau latérales pour le raccordement à une tubulure souple d’un dia. int. de 0.3125 po (8mm)
- Les tailles 1000 ml et plus acceptent les tubulures de 0.375 po de dia. int. (9.5 mm)
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Spécification
ASTM E1406, type II, classe I | |
4000 ml | |
1000 à 4000 ml | |
14.96 in | |
20.8 cm |
8.18 in | |
Verre borosilicaté | |
250 ml | |
38 cm | |
12 |