Learn More
DWK Life Sciences Flacons de filtration KIMAX™ à embout latéral
À paroi épaisse avec échelle graduée, tubulure latérale, col usiné
226.44€ - 933.30€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM E1406, Type II, Class I |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12774417
|
DWK Life Sciences
27060-1000 |
1000 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12794417
|
DWK Life Sciences
27060-4000 |
4000 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Heavy walled with graduated scale, side tubulation, tooled neck
- Les tailles 25, 50 et 125 ml conviennent aux microanalyses
- Les tailles 25 et 500 ml sont équipées de connexions pour tuyau latérales pour le raccordement à une tubulure souple d’un dia. int. de 0.3125 po (8mm)
- Les tailles 1000 ml et plus acceptent les tubulures de 0.375 po de dia. int. (9.5 mm)
Compliance
Designed from ASTM™ E 1406, Type II requirements
Spécification
ASTM E1406, Type II, Class I | |
Borosilicate Glass |