Learn More
DWK Life Sciences Ampoule à décanter Squibb revêtue de plastique KIMAX™ KimCote™
Ampoule à décanter piriforme avec bouchon en verre rodé et bouchon de robinet d’arrêt autoclavable en PTFE
Marque: DWK Life Sciences KC29048T500
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Longueur de tige : 60 mm
- Robinet d’arrêt 4
Spécification
500 ml | |
ASTM E1096 | |
60 mm | |
850100-0027 |
Verre borosilicaté | |
Offre une séparation complète et élimine le besoin de vider l’entonnoir | |
4mm (0.15 in.) | |
Ampoule à décanter Squibb |