Learn More
DWK Life Sciences Double collecteur de vide / gaz Kimble™ Kontes™
Fonctionnement sans graisse
720.00€ - 1335.00€
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Comprend | Nbre de ports | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | À utiliser avec (application) | Comprend | Nbre de ports | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10462678
|
DWK Life Sciences
216050-0000 |
Collecteur de vide et de gaz | Connexion de sources de vide et de gaz inertes aux robinets d’arrêt des bras latéraux | Soupapes de dosage, dispositifs de retenue de la pression / du vide | 3 |
720.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
13188265
|
DWK Life Sciences
216060-0000 |
Collecteur de vide et de gaz | Connexion de sources de vide et de gaz inertes | Soupapes de dépression en PTFE de 4 mm | 5 |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Collecteur de vide / gaz série K216040
- Soupapes orientées vers l’avant
- Structure compacte pour un assemblage dans la hotte filtrante
- Modulaire et facilement démontable pour le nettoyage
- Ports espacés de 3,93 po (100 mm) l’un de l’autre
- Un collecteur tout en verre pour connecter des sources de vide et de gaz inertes aux robinets d’arrêt des bras latéraux
- Chaque robinet d’arrêt est doté d’une rainure de dosage découpée dans le bouchon pour permettre un contrôle fin du vide et des gaz inertes
- La distance entre les robinets d’arrêt est de 2,55 po (65 mm) pour la taille de position 3 et de 3,93 po (100 mm) pour la taille de position 5
- Fournis avec des dispositifs exclusifs de retenue de la pression / du vide
- Pour connecter des sources de vide et de gaz inertes
- Seul du PTFE et du verre borosilicaté sont au contact d’échantillons
- Fléaux : 0,5 po (12,7 mm) de D.E. avec l’extrémité supérieure gauche et l’extrémité inférieure droite ouvertes
- Ports de distribution : 9 mm de D.E.
- Distance entre les soupapes : 0,35 po (100 mm)
Spécification
Verre borosilicaté |