Learn More
DWK Life Sciences Composants de rechange de collecteur d’extraction Kimble™ Kontes™
Pour collecteur d’extraction.
105.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Solid Phase Extraction Manifold |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11803143
|
DWK Life Sciences
953811-0000 |
Joint en PTFE |
105.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 09-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les ensembles collecteurs SPE Kontes (971000-1047, -3047, ou -6047)
- La verrerie et les collecteurs SPE Kontes sont spécialement conçus comme systèmes de support pour les disques d’extraction en phase solide de 47 mm et 90 mm de dia. afin de permettre les meilleures récupérations possibles d’analytes extraits des échantillons d’eaux potables, d’eaux de surface et d’eaux usées
Spécification
Solid Phase Extraction Manifold |