Learn More
DWK Life Sciences Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™ : Flacons avec joint interne 40/35, pour ensembles en verre de 90 mm
Ensembles de filtration DWK Life Sciences Kimble Kontes : Flacons à joint intérieur 40/35, pour ensembles en verre de 90 mm, capacité : 1000 ml, verre borosilicaté, description : Entonnoir pour ensembles de 47 mm, pour une utilisation avec : Ensemble de microfiltration entièrement en verre 90 mm Ultra-Ware, joint de réduction standard : 40/35
225.00€
Spécification
Description | Entonnoir pour ensembles de 47 mm |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de microfiltration tout en verre de 90 mm Ultra-Ware |
Matériau | Verre borosilicaté |
Joint conique standard | 40/35 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11818542
|
DWK Life Sciences
953827-0000 |
1 000 ml |
225.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtration Assemblies: Flasks With Inner Joint 40/35, for 90mm Glass Assemblies, Borosilicate Glass, Description: Funnel for 47mm assemblies, For Use With: Ultra-Ware 90mm all-glass Microfiltration Assembly, Standard Taper Joint: 40/35
Fiole à vide rodage 40/35• Fiole à fond plat
• 1000mL
Spécification
Entonnoir pour ensembles de 47 mm | |
Ensemble de microfiltration tout en verre de 90 mm Ultra-Ware | |
Verre borosilicaté | |
40/35 |