Learn More
DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™
Avec bouchon supérieur solide et revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
Marque: DWK Life Sciences 60702-3
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Accuform™
- Verre borosilicaté KG-33
- Parois en verre transparent très épaisses
Spécification
PTFE / caoutchouc | |
21 mm | |
3 ml | |
2 po | |
Bouchon à vis | |
12/boîte |
transparent | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
Conique | |
51 mm |