Learn More
DWK Life Sciences Flacons avec filetage à vis gradués Micro-Vial Kimble™ Kontes™
Avec bouchon supérieur solide et revêtement en caoutchouc blanc revêtu de PTFE
Marque:  DWK Life Sciences 60702-10
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 16419665
  • 273.00€ / 12 pièces
Expédition estimée: 14-11-2024
Description
  • Accuform™
  • Verre borosilicaté KG-33
  • Parois en verre transparent très épaisses
Spécification
Spécification
PTFE / caoutchouc
25 mm
10 ml
2,87 in
Bouchon à vis
12/boîte
Transparent
Verre borosilicaté
Oui
Conique
73 mm