Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 420530-0234
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Avec bouchon PTFE
- Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
- Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
- La prise en PTFE contrôle le débit
- Emballage non inclus
Spécification
19 mm | |
Colonne de chromatographie simple | |
500 mm | |
Laine de verre |
Séparation analytique | |
140 ml | |
Verre | |
Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |