Learn More
DWK Life Sciences Colonnes avec bouchons en PTFE Kimble™ Kontes™
Fabriqué en verre borosilicaté
154.00€ - 409.00€
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11887453
|
DWK Life Sciences
420530-0221 |
30 ml | 15 mm | 200 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13406349
|
DWK Life Sciences
420530-0213 |
20 ml | 11 mm | 250 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
154.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11857453
|
DWK Life Sciences
420530-0211 |
10 ml | 11 mm | 150 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11897453
|
DWK Life Sciences
420530-0222 |
40 ml | 15 mm | 250 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807463
|
DWK Life Sciences
420530-0225 |
80 ml | 15 mm | 500 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
199.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11807473
|
DWK Life Sciences
420530-0234 |
140 ml | 19 mm | 500 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11817473
|
DWK Life Sciences
420530-0241 |
110 ml | 22 mm | 300 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13426349
|
DWK Life Sciences
420530-0244 |
190 ml | 22 mm | 500 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11897463
|
DWK Life Sciences
420530-0232 |
80 ml | 19 mm | 300 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
188.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11837473
|
DWK Life Sciences
420530-0252 |
250 ml | 30 mm | 400 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
227.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11827473
|
DWK Life Sciences
420530-0242 |
130 ml | 22 mm | 350 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
205.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11847473
|
DWK Life Sciences
420530-0253 |
300 ml | 30 mm | 500 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
242.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13446339
|
DWK Life Sciences
420540-0213 |
20 ml | 11 mm | 300 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13456339
|
DWK Life Sciences
420540-0224 |
110 ml | 19 mm | 400 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
213.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11817483
|
DWK Life Sciences
420530-0415 |
1300 ml | 49 mm | 700 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
409.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13436349
|
DWK Life Sciences
420530-0273 |
650 ml | 41 mm | 500 mm | Bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13466339
|
DWK Life Sciences
420540-0233 |
110 ml | 22 mm | 300 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
222.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13476339
|
DWK Life Sciences
420540-0234 |
150 ml | 22 mm | 400 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
224.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11847423
|
DWK Life Sciences
420540-0243 |
140 ml | 25 mm | 300 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
232.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13486339
|
DWK Life Sciences
420540-0245 |
240 ml | 25 mm | 500 mm | Disque fritté et bouchon de robinet d’arrêt en PTFE à alésage de 2 mm |
309.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Avec bouchon PTFE
- Le disque fritté à grosse porosité scellé (de 40 à 60μ m) soutient l’emballage
- Utilisez de la laine de verre pour soutenir l’emballage des colonnes sans disque fritté
- La prise en PTFE contrôle le débit
- Emballage non inclus
Specifications
Verre |