Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Vials
Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance
Marque: DWK Life Sciences 60941A-8
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Composé de verre borosilicaté KIMAX KG 33
- La partie supérieure du flacon est dotée d’une finition de filetage à vis
- Le bouchon fixé a un bouchon solide
- La forme cylindrique assure un équilibre solide
- Le fond plat facilite la capacité autostable
Compliance
Verre ASTM de type 1, classe A et USP de type 1.
Spécification
0,66 in | |
17 mm | |
8 mL | |
2,48 in | |
À vis | |
Phénolique | |
63 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Combinez un faible coefficient d’expansion avec une résistance chimique très élevée | |
Bouchon phénolique noir et polyéthylène conique | |
0,27 oz. | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438, USP Type 1 |