Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Screw Thread Vials
Combine a low coefficient of expansion with a very high chemical resistance
179.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Combinez un faible coefficient d’expansion avec une résistance chimique très élevée |
Comprend | Bouchon phénolique noir et polyéthylène conique |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (impériale) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Hauteur (impériale) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16307528
|
DWK Life Sciences
60941A-8 |
8 mL | 2,48 in | 0,27 oz. |
179.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 04-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Composed of KIMAX KG-33 borosilicate glass
- Vial top has screw thread finish
- Attached closure has solid top
- Cylindrical shape provides solid balance
- Flat bottom facilitates free-standing capability
Compliance
ASTM Type 1, Class A and USP Type 1 Glass.
Specifications
Transparent | |
Combinez un faible coefficient d’expansion avec une résistance chimique très élevée | |
À vis | |
Bouchon à vis |
Verre borosilicaté | |
Bouchon phénolique noir et polyéthylène conique | |
Phénolique | |
ASTM E438, USP Type 1 |