Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Marque:  DWK Life Sciences 60811D1940
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11812983
  • 191.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
  • Petites quantités de boîtes
  • Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
  • Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
Spécification
A
Transparent
Verre borosilicaté
À vis
Phénolique
40 mm
Caoutchouc
19 mm
5.5 ml
1.5 dr
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
200/boîte