Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage ClearScrew Kimble™ avec bouchons à revêtement en caoutchouc blanc fixés
Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
121.00€ - 229.00€
Spécification
Classification | A |
---|---|
Matériau (doublure) | Caoutchouc |
Couleur | Transparent |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Hauteur (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11812953
|
DWK Life Sciences
60811D-10 |
40 ml | 28 mm | 95 mm | 72/boîte |
223.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11842973
|
DWK Life Sciences
60811D-6 |
24 ml | 23 mm | 85 mm | 144/boîte |
229.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11802983
|
DWK Life Sciences
60811D1738 |
4 ml | 17 mm | 38 mm | 200/boîte |
184.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11802973
|
DWK Life Sciences
60811D-2 |
8 ml | 17 mm | 60 mm | 144/boîte |
166.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11823023
|
DWK Life Sciences
60811D-12 |
1.8 ml | 12 mm | 35 mm | 288/boîte |
208.00€
288 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11892973
|
DWK Life Sciences
60811D-1528 |
2 ml | 15 mm | 28 mm | 200/boîte |
176.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11812983
|
DWK Life Sciences
60811D1940 |
5.5 ml | 19 mm | 40 mm | 200/boîte |
191.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11822953
|
DWK Life Sciences
60811D5 |
20 ml | 28 mm | 57 mm | 72/boîte |
121.00€
72 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11812973
|
DWK Life Sciences
60811D-3 |
12 ml | 19 mm | 65 mm | 144/boîte |
130.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11892963
|
DWK Life Sciences
60811D-11 |
4 ml | 15 mm | 45 mm | 144/boîte |
146.00€
144 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11832973
|
DWK Life Sciences
60811D4 |
16 mL | 21 mm | 70 mm | 144/Cs. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Petites quantités de boîtes
- Fabriqués en verre borosilicaté transparent à coefficient de dilatation 33
- Bouchons phénoliques noirs fermés sur le dessus fixés
Spécification
A | |
Transparent | |
À vis | |
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) |
Caoutchouc | |
Verre borosilicaté | |
Phénolique |