Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Kimble™ pour flacons de scintillation en verre et en plastique de 20 ml
Bouchons à vis durables
448.00€
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11299819
|
DWK Life Sciences
74525-22400 |
Bouchon pour urée blanche ; Revêtement en cône en polyéthylène |
448.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour les flacons de scintillation Fisherbrand™ et Kimble de 20 ml, sauf 03-340-4B et 03-340-129. Filetage GPI 22-400.
Spécification
Blanc |