Learn More
DWK Life Sciences Flacons de détermination de l’iode KIMAX™ avec bouchon en PTFE
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Marque: DWK Life Sciences 27200500
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Taille de 250 ml
- Analysez des vernis laques secs et non secs conformément à l’ASTM™ D 29.
- Déterminez la valeur d’iode total des huiles, acides gras et huiles visqueuses conformément à l’ASTM D 1541.
- Testez les huiles siccatives pour une utilisation dans les peintures et vernis conformément à l’ASTM D 555.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM E 1404, type II, classe 3
Spécification
PTFE | |
500 ml | |
7.67 in | |
Marquage en émail de céramique, finition mate | |
22 |
4.01 in | |
Verre borosilicaté | |
19.5 cm | |
102 mm |