Learn More
DWK Life Sciences Flacons de détermination de l’iode KIMAX™ avec bouchon en PTFE
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
606.90€ - 892.50€
Spécification
Matériau du bouchon | PTFE |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Surface d’écriture | Marquage en émail de céramique, finition mate |
Taille du bouchon | 22 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11823133
|
DWK Life Sciences
27200500 |
500 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11813133
|
DWK Life Sciences
27200250 |
250 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11803133
|
DWK Life Sciences
27200125 |
125 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
For analysis of dry shellac, varnishes, oils, fatty acids
Taille de 250 ml
- Analysez des vernis laques secs et non secs conformément à l’ASTM™ D 29.
- Déterminez la valeur d’iode total des huiles, acides gras et huiles visqueuses conformément à l’ASTM D 1541.
- Testez les huiles siccatives pour une utilisation dans les peintures et vernis conformément à l’ASTM D 555.
Compliance
Produit conçu conformément aux exigences de la norme ASTM E 1404, type II, classe 3
Spécification
PTFE | |
Verre borosilicaté | |
Marquage en émail de céramique, finition mate | |
22 |