Learn More
DWK Life Sciences Bouchons en PEHD linéaire Kimble™
Le fond fermé s’adapte au col conique standard
Marque: DWK Life Sciences 28160R-13
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Le fond fermé s’adapte au col conique standard
- Bouchon en PE à usage intensif
- La bride présente sur le bouchon protège le verre
Spécification
Jaune, Bleu | |
13 | |
13 |
Bouchon | |
Utilisés comme pièces de rechange pour les éléments qui sont rodés aux dimensions d’un bouchon conique standard | |
PEHD (polyéthylène haute densité) |