Learn More
Thermo Scientific™ Tampon kinase II (5X)
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
44.80€ - 65.60€
Spécification
Composants | 100 mM de MOPS, 50 mM d’acétate de magnésium, 5 mM de DTT 5, 5 mM d’EDTA, 25 mM de bêta-glycérophosphate, et 5 mM d’orthovanadate de sodium, pH de 7,4 |
---|---|
Contenu et stockage | Température ambiante |
Type de produit | Tampon kinase II (5X) |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15463059
|
Thermo Scientific™
J60269.AE |
100 ml |
44.80€
100mL |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15473059
|
Thermo Scientific™
J60269.AK |
250 ml |
65.60€
250mL |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formule : 100 mm MOPS, 50 mm d’acétate de magnésium, 5 mm de DTT 5, 5 mm d’EDTA, 25 mm de bêta-glycérophosphate et 5 mm d’orthovanadate de sodium, pH 7,4
Spécification
100 mM de MOPS, 50 mM d’acétate de magnésium, 5 mM de DTT 5, 5 mM d’EDTA, 25 mM de bêta-glycérophosphate, et 5 mM d’orthovanadate de sodium, pH de 7,4 | |
Température ambiante | |
Tampon kinase II (5X) | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche