Learn More
HMC Europe Autoclaves verticaux :HV Series
Autoclaves à chargement par le haut programmables avec des volumes de chambre variables
Marque: HMC Europe 20000
Description
- Utilisation de la stérilisation à la vapeur
- Six tailles de 25 à 110 litres
- Faible hauteur, facile à charger
- Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
- Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes disponibles séparément
- Série HV (fiable, durable, économique)
- De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Spécification
CE | |
95 cm | |
24 cm | |
25 L | |
21,65 in | |
HV L25 | |
105°C à 126°C | |
41 kg | |
46 cm | |
1,5 kw | |
48 cm |
37,4 in | |
9,44 in | |
6,6 gal. | |
Stérilisation à la vapeur | |
55 cm | |
221°F à 258,8°F | |
90,38 lb | |
1 à 250 min | |
18,11 in | |
18,89 in |