Learn More
HMC Europe Autoclaves verticaux :HV Series
Autoclaves à chargement par le haut programmables avec des volumes de chambre variables
9872.89€ - 17140.36€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10344391
|
HMC Europe
20000 |
25 L | HV L25 |
9872.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10408542
|
HMC Europe
20001 |
50 L | HV L50 |
11496.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10448922
|
HMC Europe
20003 |
110 L | HV L110 |
17140.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10693211
|
HMC Europe
20002 |
85 L | HV L85 |
15248.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Utilisation de la stérilisation à la vapeur
- Six tailles de 25 à 110 litres
- Faible hauteur, facile à charger
- Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
- Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes disponibles séparément
- Série HV (fiable, durable, économique)
- De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Garantie
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Spécification
CE | |
Stérilisation à la vapeur |