Learn More
HMC Europe Autoclaves verticaux :HV Series
Autoclaves à chargement par le haut programmables avec des volumes de chambre variables
Marque: HMC Europe 20001
Description
- Utilisation de la stérilisation à la vapeur
- Six tailles de 25 à 110 litres
- Faible hauteur, facile à charger
- Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
- Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes disponibles séparément
- Série HV (fiable, durable, économique)
- De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Spécification
CE | |
104 cm | |
30 cm | |
50 L | |
27,95 in | |
HV L50 | |
105°C à 135°C | |
57 kg | |
20,86 in | |
20,07 in |
40,94 po | |
11,81 po | |
13,2 gal | |
Stérilisation à la vapeur | |
71 cm | |
221°F à 275°F | |
125,66 lb | |
53 cm | |
2 W | |
51 cm |