Learn More
HMC Europe Autoclaves verticaux :HV Series
Autoclaves à chargement par le haut programmables avec des volumes de chambre variables
Marque: HMC Europe 20003
Description
- Utilisation de la stérilisation à la vapeur
- Six tailles de 25 à 110 litres
- Faible hauteur, facile à charger
- Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
- Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes disponibles séparément
- Série HV (fiable, durable, économique)
- De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Specifications
CE | |
100 cm | |
42 cm | |
110 L | |
31,1 in | |
HV L110 | |
105°C à 123°C | |
81 kg | |
25,59 in | |
25,98 in |
39,37 po | |
16,53 po | |
29 gal | |
Stérilisation à la vapeur | |
79 cm | |
221°F à 253,4°F | |
178,57 lb | |
65 cm | |
4 W | |
66 cm |