Learn More
HMC Europe Autoclaves verticaux :HV Series
Autoclaves à chargement par le haut programmables avec des volumes de chambre variables
Marque: HMC Europe 20002
Description
- Utilisation de la stérilisation à la vapeur
- Six tailles de 25 à 110 litres
- Faible hauteur, facile à charger
- Portable : ne nécessite pas de plomberie pour fonctionner, mais peut être raccordé
- Gamme complète de paniers, d’inserts et de boîtes disponibles séparément
- Série HV (fiable, durable, économique)
- De nombreuses mises à niveau sont disponibles en fonction de vos besoins
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
Deux ans sur les pièces ; un an sur la main-d’œuvre
Spécification
CE | |
100 cm | |
42 cm | |
85 L | |
25,59 in | |
HV L85 | |
105°C à 128°C | |
71 kg | |
24 in | |
25,98 in |
39,37 in | |
16,53 in | |
22,45 gal. | |
Stérilisation à la vapeur | |
65 cm | |
221°F à 262,4°F | |
156,52 lb | |
61 cm | |
3 W | |
66 cm |