missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesin 5B Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NB500-580FR
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Kinesin 5B Polyclonal antibody specifically detects Kinesin 5B in Human, Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
Spécification
| Kinesin 5B | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Pig | |
| Purified |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| DyLight 680 | |
| Conventional kinesin heavy chain, kinesin family member 5B, kinesin-1 heavy chain, KNS1kinesin 1 (110-120kD), KNSKINH, Ubiquitous kinesin heavy chain, UKHCkinesin heavy chain | |
| Stalk domain of human kinesin (amino acids 331-906) expressed in E. coli (FKHC3). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience | |
| 3799 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu