missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DL1/KIR2DS5 Antibody (Innate patent anti-KIR2DL), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-28027MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| KIR2DL1/KIR2DS5 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| CD158a | |
| KIR2DL1/ CD158a | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Innate patent anti-KIR2DL | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3802 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu