Learn More
KIR2DL4/CD158d Antibody (2H6), DyLight 594, R&D Systems™
Code produit 18444057 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444057 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18444057 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP104312DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
KIR2DL4/CD158d Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène KIR2DL4/CD158d
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2H6
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human KIR2DL4/CD158d (44-202 aa) purified from E. coli
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3805
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b κ
Gamme de produits Novus