missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DL4/CD158d Antibody (mAb33), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-50052APC
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
KIR2DL4/CD158d Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow (Cell Surface), CyTOF
Spécification
| KIR2DL4/CD158d | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor | |
| NK3.3 cells and KIR2DL4-Ig fusion protein | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 3805 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Flow Cytometry (Cell Surface) | |
| mAb33 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu