missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR3DL2/CD158k Antibody (539304), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 18651730 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18651730 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18651730 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2878MFV500

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KIR3DL2/CD158k Monoclonal antibody specifically detects KIR3DL2/CD158k in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KIR3DL2/CD158k
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 539304
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL2, CD158K, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail, 2, NKAT4, NKAT-4, NKAT4B, p140
Espèces hôtes Mouse
Immunogène BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR3DL2/CD158k, Accession # P43630
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3812
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.