missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KISS1R Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 15505-1-AP-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16814714

  • 145.00€ / 20µL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

GCPR54 is a galanin-like G protein coupled receptor that binds metastin, a peptide encoded by the metastasis suppressor gene KISS1. The tissue distribution of the protein suggests that it is involved in the regulation of endocrine function, and this is supported by the finding that it appears to play a role in the onset of puberty. GPR54 has been reported in various human brain regions, placenta, pancreas, and spinal cord, and at lower levels in spleen, peripheral blood leukocytes, testis, lymph node, thymus, small intestine, stomach, lung, and kidney. The receptor is also abundant in tumor tissues. In rat, GPR54 is expressed in liver, intestine, and in the pons, midbrain, thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala, cortex (including frontal), and striatum. ESTs have been isolated from normal placenta and kidney cancer libraries.
Spécification

Spécification

KISS1R
Polyclonal
Unconjugated
KISS1R
AXOR12, G protein coupled receptor 54, GPR54, HOT7T175, Hypogonadotropin 1, KiSS 1 receptor, KiSS 1R, KISS1 receptor, KISS1R, Kisspeptins receptor, Metastin receptor
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84634
-20°C
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q969F8
KISS1R
Peptide
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis