missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF12 Antibody (1230C), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Code produit 30063416 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30063416 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30063416 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB9097S

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

KLF12 Monoclonal antibody specifically detects KLF12 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KLF12
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 1230C
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AP-2rep, AP-2rep transcription factor, AP2REPAP-2 repressor, HSPC122, KLF12 zinc finger transcriptional repressor, Krueppel-like factor 12, Kruppel-like factor 12, Transcriptional repressor AP-2rep
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived human KLF12, Asn2-Val402, Accession # Q9Y4X4
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11278
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.