Learn More
KLF9 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA808442S
Description
KLF9 Monoclonal antibody specifically detects KLF9 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| KLF9 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P43699 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 7080 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI2F2 | |
| Unconjugated | |
| NKX2-1 | |
| 2310051E17Rik; AA589643; basic transcription element binding protein 1; basic transcription element-binding protein 1; BTEB; BTEB1; BTEB-1; BTE-binding protein 1; ENSMUSG00000055440; GC-box-binding protein 1; Gm9971; KLF9; Krueppel-like factor 9; Kruppel like factor 9; Kruppel-like factor 9; transcription factor BTEB1 | |
| Full length human recombinant protein of human NKX2-1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.