Description
KLHDC1 Polyclonal specifically detects KLHDC1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | KLHDC1 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q8N7A1 |
| Alias de gène | kelch domain containing 1, kelch domain-containing protein 1, MGC126644, MGC126646, MST025 |
| Symboles de gène(s) | KLHDC1 |
| Afficher plus |