Description
KLHL35 Polyclonal specifically detects KLHL35 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | KLHL35 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | NP_001034637 |
| Alias de gène | FLJ33790, kelch-like 35 (Drosophila) |
| Symboles de gène(s) | KLHL35 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?