Description
KLHL9 Polyclonal specifically detects KLHL9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | KLHL9 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.5 mg/ml |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formule | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | Q9P2J3 |
| Alias de gène | FLJ13568, FLJ21815, kelch-like 9 (Drosophila), kelch-like protein 9, KIAA1354 |
| Symboles de gène(s) | KLHL9 |
| Afficher plus |