Learn More
KLRG1 Antibody (2388C) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals FAB70293J
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 18535955
  • 661.00€ / 0.10mL
Description
KLRG1 Monoclonal antibody specifically detects KLRG1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
KLRG1
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
2388C
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready
2F1, CLEC15AMAFA-LIKE, C-type lectin domain family 15 member A, C-type lectin domain family 15, member A, ITIM-containing receptor MAFA-L, killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1, MAFAL, MAFA-L, MAFA-like receptor, MAFAMAFA-2F1, Mast cell function-associated antigen, mast cell function-associated antigen (ITIM-containing), MGC13600
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human KLRG1, Leu60-Phe195, Accession # Q96E93
0.1 mL
Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
10219
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt