missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KMT1A/SUV39H1 Antibody (44.1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18726933 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 mL
Conditionnement:
0.05mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18726933 0.05 mL 0.05mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18726933 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB12012405

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

KMT1A/SUV39H1 Monoclonal specifically detects KMT1A/SUV39H1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène KMT1A/SUV39H1
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classification Monoclonal
Clone 44.1
Concentration 2.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 2-4 ug/ml, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Alias de gène H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1, histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, KMT1AEC 2.1.1.43, Lysine N-methyltransferase 1A, MG44, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, suppressor of variegation 3-9 (Drosophila) homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, suppressor of variegation 3-9 homolog 1 (Drosophila), Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, Suvar) 3-9 homolog, SUV39H
Symboles de gène(s) SUV39H1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fusion protein, MBP-SUV39H1.
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.05 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Chromatin Research
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6839
Spécificité du test Monoclonal Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase recognizes an epitope in the N-terminal (195 amino acids) of human and mouse SUV39H1 Histone Methyltransferase.
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.