Learn More
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Kompatto Full Series Mobile Workstation with 20 mm thick HPL countertop and double socket pass-through.
Marque: BICASA KF.1500.900.1660.HPL
Informations supplémentaires : Poids : 120.00000kg
Alert:
Electric panel not included.
Description
- Kompatto Full de 1 660 mm de hauteur
- Certifié conforme aux normes EN 13150:2001 et BRG 234/09.06
- Capacité de charge max : 700 kg (uniformément distribué)
- Pour contenir des équipements lourds et de grande taille nécessitant une accessibilité complète d’un côté
- Socles profilés en aluminium avec fentes verticales
- Plinthe pliée en tôle d’acier lourd
- Roulettes haute capacité, toutes dotées d’un dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage
- Support de plan de travail réglable en hauteur (écart de 50 mm) avec supports de type cantilever en acier lourd et traverse horizontale en aluminium
- Toutes les pièces sont dotées d’un revêtement en poudre de polyuréthane de couleur gris clair mat et bondérisé
- Paillasse HPL avec passage-fils double en plastique de 80 mm de dia., couleur gris pastel avec intérieur noir
- Étagère HPL sur barre en aluminium, couleur gris pastel avec intérieur noir. Réglable en hauteur
Spécification
1 étagère HPL d’une épaisseur de 20 mm sur barre en aluminium (400 x 1390 mm utile) | |
Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage | |
700 kg | |
Oui | |
1543 lb |
900 x 1500 x 1660 mm | |
Oui | |
607 à 907 mm (étape 25) | |
Certificat EN 13150 TUV | |
Gris clair |