Learn More
BICASA Kompatto Full Series Mobile Workstation
Kompatto Full Series Mobile Workstation with 20 mm thick HPL countertop and double socket pass-through.
2522.80€ - 3280.70€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Réglable (hauteur) | 607 à 907 mm (étape 25) |
Certifications/Conformité | Certificat EN 13150 TUV |
Capacité de charge (impériale) | 1543 lb |
Capacité de charge (métrique) | 700 kg |
Alert:
Electric panel not included.
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (P x L x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17487363
|
BICASA
KF.0900.750.1660.HPL |
750 x 900 x 1660 mm |
2522.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17497363
|
BICASA
KF.0900.900.1660.HPL |
900 x 900 x 1660 mm |
2612.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17407373
|
BICASA
KF.1200.750.1660.HPL |
750 x 1200 x 1660 mm |
2650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17417373
|
BICASA
KF.1200.900.1660.HPL |
900 x 1200 x 1660 mm |
2703.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17427373
|
BICASA
KF.1500.750.1660.HPL |
750 x 1500 x 1660 mm |
2920.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17437373
|
BICASA
KF.1500.900.1660.HPL |
900 x 1500 x 1660 mm |
3063.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17447373
|
BICASA
KF.1800.750.1660.HPL |
750 x 1800 x 1660 mm |
3233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17457373
|
BICASA
KF.1800.900.1660.HPL |
900 x 1800 x 1660 mm |
3280.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Kompatto Full 1660 mm height
- Certified according to EN 13150:2001 and BRG 234/09.06
- Max load capacity: 700 kg (uniformly distributed)
- To hold large and heavy equipment that need full-side accessibility
- Aluminum drawn profiled pedestals with vertical slots
- Heavy steel sheet folded plinth
- High-capacity casters, all with single standing, locking and levelling device
- Height-adjustable worktop support (50 mm gap) with heavy steel cantilever brackets and aluminum horizontal crossbar
- All parts finished with polyurethane powder coating Light Gray matt bonderized color
- HPL countertop with double plastic pass-through 80 mm dia., pastel gray color with black core
- HPL shelf on aluminum bar, pastel gray color with black core. Height-adjustable
Spécification
Oui | |
Certificat EN 13150 TUV | |
700 kg | |
Oui |
607 à 907 mm (étape 25) | |
1543 lb | |
Roulettes haute capacité, avec dispositif unique de mise à niveau et de verrouillage | |
Gris clair |