Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
Marque: DWK Life Sciences KC25165100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ideal for use with rotary evaporators
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
- Flacon à col simple avec joint externe conique standard
- Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
- Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
- La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
- Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
Spécification
2.16 in | |
Verre borosilicaté | |
Évaporateur rotatif | |
11.8 cm | |
Simple | |
Autoclavable |
100 ml | |
La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | |
4.64 in | |
Revêtement de sécurité en plastique | |
24/40 | |
5.5 cm |