Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
65.94€ - 218.28€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
Type de goulot | Simple |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (application) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | À utiliser avec (application) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11802933
|
DWK Life Sciences
6086754224 |
100 ml | Les joints à manchon en verre carré offrent un meilleur serrage par rapport aux joints à manchon standard | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11892923
|
DWK Life Sciences
6086754624 |
500 ml | Les joints à manchon en verre carré offrent un meilleur serrage par rapport aux joints à manchon standard | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11707949
|
DWK Life Sciences
KC2516550 |
50 ml | La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11717949
|
DWK Life Sciences
KC25165100 |
100 ml | La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11727949
|
DWK Life Sciences
KC25165200 |
200 ml | La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11747949
|
DWK Life Sciences
KC251651000 |
1000 mL | La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11737949
|
DWK Life Sciences
KC25165500 |
500 ml | La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse | 24/40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Ideal for use with rotary evaporators
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
- Flacon à col simple avec joint externe conique standard
- Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
- Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
- La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
- Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
Spécification
Verre borosilicaté | |
Évaporateur rotatif | |
Simple |