Learn More
DWK Life Sciences Flacons de récupération à parois épaisses avec manchon en verre carré et joint externe conique standard Kontes™
Idéaux pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
Marque:  DWK Life Sciences KC25165200
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11727949
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Ideal for use with rotary evaporators
La verrerie à revêtement en plastique Kimble Chase KimCote™ représente une sécurité supplémentaire en cas de casse
  • Flacon à col simple avec joint externe conique standard
  • Conçue pour une récupération aisée des produits de réaction
  • Accès à tout le contenu avec une spatule ou un grattoir
  • La partie inférieure s’adapte aux chauffe-ballons standard
  • Épaisseur de paroi uniforme et excentricité minimum
Spécification
Spécification
2.99 in
Verre borosilicaté
Évaporateur rotatif
14.4 cm
Simple
Autoclavable
200 ml
La verrerie à revêtement plastique fournit un degré de sécurité supplémentaire en cas de casse
5.66 in
Revêtement de sécurité en plastique
24/40
76 mm