Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à manchon en caoutchouc blanc creux Kimble™ Kontes™
Le bouchon creux s’adapte au col de l’appareil de verrerie. La série 774261 peut être utilisée jusqu’à 125°C pendant 8 heures.
Marque: DWK Life Sciences 774261-0014
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.00000kg
Description
Le bouchon creux s’adapte au col de l’appareil de verrerie. La série 774261 peut être utilisée jusqu’à 125°C pendant 8 heures.
- Bouchon avec extension du manchon pour s’adapter au col de l’appareil et assurer une parfaite étanchéité
- Le diaphragme peut être perforé avec une aiguille de seringue
- À utiliser pour dégazer les tubes à échantillon RMN, comme un évent de pression ou pour ajouter le réactif par seringue
Spécification
Blanc | |
1,4cm | |
Tubes RMN, évent de pression ou ajout de réactifs par seringue |
Bouchon de manchon de type prise | |
Caoutchouc | |
14/20 |