Learn More
Ansell Gants trempés de vinyle KSR™ 22-515 avec doublure en Interlock
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
7
7,5
8
9
Conditionnement:
12 paires
Description
- Glisser le manchette pour faciliter l‘enfilage et le retrait
- Conçu pour être porté longtemps lors d’applications légères
- Meilleure préhension pour manipuler des petits objets difficiles
Specifikationer
Specifikationer
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Coating Material | PVC |
| Couleur | Brun clair |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Finition externe | No Texture |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Yes |
| Matériau | Coton |
| Type de produit | Gants à revêtement enduit |
| Dimensions | 10 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering